Principaux documents
288934
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-pyrrolepropionate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
chunks
Pf
75-77 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCc1c(C)[nH]c(C(=O)OCC)c1C
InChI
1S/C14H21NO4/c1-5-18-12(16)8-7-11-9(3)13(15-10(11)4)14(17)19-6-2/h15H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
ZYNJVGCLOFPWFZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl 2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-pyrrolepropionate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable