281794
3-Nitrophenethyl alcohol
98%
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
141-146 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
47-50 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
nitro
Chaîne SMILES
OCCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-5-4-7-2-1-3-8(6-7)9(11)12/h1-3,6,10H,4-5H2
Clé InChI
PWZWTSYUZQZFKE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup