Principaux documents
279129
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-1,3-pentadiene
70%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHC(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.14
Beilstein:
1839462
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
70%
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
75-76 °C (lit.)
Densité
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C=C\C(C)=C
Autres remarques
Remainder 4-methyl-1,3-pentadiene
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
17.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-8 °C - closed cup