272795
N-Benzylideneaniline
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
52-54 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H11N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H/b14-11+
Clé InChI
UVEWQKMPXAHFST-SDNWHVSQSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup