Principaux documents
269417
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
pb
130-131 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
51-52 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
isocyanate
nitro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-2-1-3-7(4-6)9(11)12/h1-4H
Clé InChI
GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Nitrophenyl isocyanate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves