Documents
263427
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2C6H3CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4234 (lit.)
Densité
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(CC#N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H5F6N/c11-9(12,13)7-3-6(1-2-17)4-8(5-7)10(14,15)16/h3-5H,1H2
Clé InChI
YXGWYBUKRTYHJM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup