259969
2-Bromophenylacetonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Bromobenzyl cyanide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5696 (lit.)
Point d'ébullition
140-141 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
1 °C (lit.)
Densité
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
Clé InChI
BVCOJESIQPNOIF-UHFFFAOYSA-N
Application
- 2-(2-bromophenyl)ethylamine
- (Z)-2-(2-bromophenyl)-3-(1H-pyrrol-2-yl)acrylonitrile
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup