255955
Boron phosphate
99.995%
Synonyme(s) :
B(PO4), Boron orthophosphate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.995%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: boron
Densité
2.52 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[B+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/B.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Clé InChI
YZYDPPZYDIRSJT-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable