Principaux documents
248479
Sigma-Aldrich
Dimethylisopropylsilane
98%
1 G
61,00 €
61,00 €
Tarif122,00 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
61,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHSiH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
61,00 €
Tarif122,00 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
pb
66-67 °C (lit.)
Densité
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[SiH](C)C
InChI
1S/C5H14Si/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
IIRAZPOUDJHBPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup