248177
Vitamine E acetate
96%
Synonyme(s) :
O-acétyl-α-tocophérol, DL-α-tocophéryl acetate, Acétate de DL-α-tocophérol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
224 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Clé InChI
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N