Principaux documents
247952
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,4-difluorobenzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
pb
58-59 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
−31 °C (lit.)
Densité
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(F)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
Clé InChI
XCRCSPKQEDMVBO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Lithiation of 2-bromo-1,4-difluorobenzene in the presence of lithium diisopropylamide (LDA) in THF-hexane, butyllithium in diethyl ether-hexane and butyllithium in THF-hexane has been reported[1].
Application
2-Bromo-1,4-difluorobenzene has been used in the preparation of 1,4-difluoroanthraquinone, a precursor to ametantrone[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of fluorine-substituted anthraquinones and aza-anthraquinones.
Khanapure SP, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 68(2), 131-134 (1994)
The lithiation of fluorinated benzenes and its dependence on solvent and temperature.
Coe PL, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 21, 2729-2737 (1995)