Principaux documents
244317
Sigma-Aldrich
Saccharine sodium salt hydrate
≥99%
Synonyme(s) :
2,3-dihydro-3-oxobenzisosulfonazole sodium salt, o-sulfobenzimide sodium salt, Saccharine soluble
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4NNaO3S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599229
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
≥99%
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].[O-]C1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h1-4H,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
ILJOYZVVZZFIKA-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par