241342
1,2-Epoxybutane
≥99%
Synonyme(s) :
α-Butylene oxide, 1,2-Butylene oxide, 1-Butene oxide, Ethyloxirane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.2 (vs air)
Pression de vapeur
140 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Limite d'explosivité
19 %
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
Point d'ébullition
63 °C (lit.)
Densité
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC1CO1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-3-5-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
5.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves