Principaux documents
233919
Sigma-Aldrich
Lithium D-lactate
98%
Synonyme(s) :
(R)-2-Hydroxypropionic acid lithium salt, D-Lactic acid lithium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CO2Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.01
Beilstein:
4823618
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +14.3°, c = 1 in H2O
Chaîne SMILES 
[Li+].C[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m1./s1
Clé InChI
GKQWYZBANWAFMQ-HSHFZTNMSA-M
Remplacé(e)(s) par