Principaux documents
226459
Supelco
Chlorodiméthyl(pentafluorophényl)silane
96%
Synonyme(s) :
Chlorure de flophemésyl
About This Item
Formule linéaire :
C6F5Si(CH3)2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.66
Beilstein:
2858407
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
pb
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(Cl)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H6ClF5Si/c1-15(2,9)8-6(13)4(11)3(10)5(12)7(8)14/h1-2H3
Clé InChI
PQRFRTCWNCVQHI-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par