Principaux documents
208809
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(OCH3)2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Impuretés
1-2% 3-bromo-2-methoxy-1-propene
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pb
83-87 °C/80 mmHg (lit.)
Densité
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(C)(CBr)OC
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-5(4-6,7-2)8-3/h4H2,1-3H3
Clé InChI
SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane was used in the synthesis of:
  • coronene[1]
  • dicarbonyl(η5-cyclopentadienyl)(η′-2-methoxyallyl)iron[2]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Gram scale synthesis of Benzo [ghi] perylene and coronene.
Van Dijk JTM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(3), 1136-1139 (1996)
Synthesis of Dicarbonyl (η5-Cyclopentadienyl)(η′-2-Methoxyallyl) iron.
Abram TS and Baker R.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem. , 9(5), 471-477 (1979)