Documents
201731
Sigma-Aldrich
Ruthenium Red
Synonyme(s) :
Ammoniated ruthenium oxychloride
About This Item
Formule linéaire :
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
786.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
λmax
376 nm
534 nm (2nd)
Chaîne SMILES 
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable