195898
3-(4-Methoxyphenoxy)benzaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.596 (lit.)
pb
145 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
COc1ccc(Oc2cccc(C=O)c2)cc1
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-12-5-7-13(8-6-12)17-14-4-2-3-11(9-14)10-15/h2-10H,1H3
Clé InChI
WLFDEVVCXPTAQA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves