180823
5-Methyl-5-phenylhydantoin
99%
Synonyme(s) :
5-Methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, NSC 14839
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
199-201 °C (lit.)
Technique de séparation
chiral
Chaîne SMILES
CC1(NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-10(7-5-3-2-4-6-7)8(13)11-9(14)12-10/h2-6H,1H3,(H2,11,12,13,14)
Clé InChI
JNGWGQUYLVSFND-UHFFFAOYSA-N
Application
Beta-amino alcohols as inhibitors of anti-tubercular target N-acetyltransferase
Chlorohydantoins
Specific MMP inhibitors
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique