Principaux documents
17870
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromocaprylate
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Ethyl 2-bromooctanoate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CHBrCOOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.16
Beilstein:
1767535
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.453
pb
137-140 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-3-5-6-7-8-9(11)10(12)13-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
JIQJOKSCSVMZAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter