Principaux documents
173681
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxysalicylate
98%
Synonyme(s) :
Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(OH)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
50-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(OC)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-6-3-4-7(8(10)5-6)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
Clé InChI
ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 4-methoxysalicylate (methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate) was used in the enantioselective synthesis of (+)-coriandrone A and B, two bioactive natural products.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wenjing Wang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(39), 6686-6690 (2013-08-30)
The first enantioselective total synthesis of (+)-coriandrone A and B, two bioactive natural products, has been achieved in 10 steps and 11 steps starting from commercially available methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate. Key reactions include a Claison rearrangement, a Shi-type epoxidation-cyclization sequence and