17028
(3-Formyl-1-indolyl)acetic acid
≥97.0%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
197-200 °C (lit.)
197-200 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)Cn1cc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO3/c13-7-8-5-12(6-11(14)15)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-5,7H,6H2,(H,14,15)
Clé InChI
ZUUGBTJTGRTIFK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable