163511
Hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
Synonyme(s) :
Sodium formaldehydesulfoxylate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pf
64-68 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: slightly soluble(lit.)
benzene: slightly soluble(lit.)
chloroform: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: freely soluble(lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].OCS([O-])=O
InChI
1S/CH4O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h2H,1H2,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Clé InChI
UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves