Principaux documents
160652
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
99%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
powder
pb
242 °C/765 mmHg (lit.)
Pf
61-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(Cl)c1Br
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
Clé InChI
UWOIDOQAQPUVOH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Extent of debromination of 1-bromo-2,6-dichlorobenzene in several aprotic solvents has been evaluated.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Reductive debromination of 1-methyl-2, 4, 5-tribromoimidazole mediated by dry tetramethylammonium fluoride in aprotic solvents.
Bastos MM, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 12(3), 417-421 (2001)