Principaux documents
155586
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde
99%
Synonyme(s) :
3-Fluoro-p-anisaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Forme
solid
Pf
34-35 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C=O)cc1F
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
Clé InChI
SOQCZBSZZLWDGU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The nuclear magnetic resonance spectral parameters for 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde has been studied[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The range of in anisole derivatives. An indicator of torsion and compression of the methoxy group.
Canadian Journal of Chemistry, 63(3), 782-786 (1985)