Principaux documents
15556
Sigma-Aldrich
Boc-Nva-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-L-norvaline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.26
Beilstein:
3607582
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Clé InChI
INWOAUUPYIXDHN-ZETCQYMHSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1