151904
Ethanol-OD
≥99.5 atom % D
Synonyme(s) :
Ethan(ol-d), Ethyl alcohol-OD
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99.5 atom % D
Essai
≥99.00%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
3.5-15 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.1000% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
Pf
-114 °C (lit.)
Densité
0.806 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[2H]OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3D
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup