Documents
15188
Sigma-Aldrich
Boc-D-Tyr-OMe
≥98.0%
Synonyme(s) :
Boc-D-tyrosine methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.33
Numéro Beilstein :
4704567
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0%
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(18)20-4)9-10-5-7-11(17)8-6-10/h5-8,12,17H,9H2,1-4H3,(H,16,19)/t12-/m1/s1
Clé InChI
NQIFXJSLCUJHBB-GFCCVEGCSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable