Principaux documents
15098
Sigma-Aldrich
Boc-D-Gln-OH
≥98.0%
Synonyme(s) :
Boc-D-glutamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.26
Beilstein:
1981311
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0%
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m1/s1
Clé InChI
VVNYDCGZZSTUBC-ZCFIWIBFSA-N
Informations sur le gène
human ... CCR2(1231)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable