Documents
S5633
Sigma-Aldrich
L-Serine benzyl ester hydrochloride
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
L-Serine phenylmethyl ester hydrochloride (1:1)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
product name
L-Serine benzyl ester hydrochloride,
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO3.ClH/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1H/t9-;/m0./s1
Clé InChI
MGZWCDQAKCHOBX-FVGYRXGTSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable