Principaux documents
147850
Sigma-Aldrich
2-Cyclopenten-1-one ethylene ketal
95%
Synonyme(s) :
1,4-Dioxaspiro[4.4]non-6-ene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
59-62 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
ketal
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1COC2(CCC=C2)O1
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-4-7(3-1)8-5-6-9-7/h1,3H,2,4-6H2
Clé InChI
ATFWVBMLTLPOHI-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Cyclopenten-1-one ethylene ketal was used in the synthesis of 2,3,3,4,7,7-hexahydro-5-methyl-ind-5-en-1-one ethylene ketal.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of methyl epijasmonate and cis-3-(2-oxopropyl)-2-(pent-2-Z-enyl)-cyclopentan-1-one.
Hailes HC, et al.
Tetrahedron, 57(52), 10329-10333 (2001)