Principaux documents
797081
Sigma-Aldrich
3-Cyclopenten-1-ol
95%
1 G
177,00 €
177,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
177,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8O
Poids moléculaire :
84.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
177,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OC1CC=CC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-2,5-6H,3-4H2
Clé InChI
WEIMJSIRDZDHAH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.4 °F
Point d'éclair (°C)
41.9 °C