144274
2,5-Dichlorobenzenethiol
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
pb
112-116 °C/50 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES
Sc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
Clé InChI
QIULLHZMZMGGFH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter