128066
1,3-Dinitronaphthalene
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
146-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc([N+]([O-])=O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H6N2O4/c13-11(14)8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(6-8)12(15)16/h1-6H
Clé InChI
ULALSFRIGPMWRS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3