Principaux documents
126853
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N-methylbenzylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5430 (lit.)
Point d'ébullition
225-226 °C (lit.)
Densité
1.110 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H10ClN/c1-10-6-7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5,10H,6H2,1H3
Clé InChI
DIWGZVQKFSFNLH-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloro-N-methylbenzylamine (N-(2-chlorobenzyl)-N-methylamine) may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup