118559
1,5-Hexadien-3-ol
About This Item
Produits recommandés
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
Densité
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(CC=C)C=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-4,6-7H,1-2,5H2
Clé InChI
SZYLTIUVWARXOO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup