Principaux documents
114278
Sigma-Aldrich
(2-Chloroethoxy)benzene
98%
Synonyme(s) :
β-Chlorophenetole, 2-Chloroethyl phenyl ether
10 ML
56,50 €
56,50 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
56,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OCH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.61
Beilstein:
971048
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
56,50 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.534 (lit.)
pb
97-98 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
phenoxy
Chaîne SMILES 
ClCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Clé InChI
VQUYNUJARXBNPK-UHFFFAOYSA-N
Application
(2-Chloroethoxy)benzene is used in the coupling reaction of benzaldehyde, cinnamyltrimethylsilane and anisole in the synthesis of pseudo-symmetrical tamoxifen derivatives[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Isamu Shiina et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(9), 2421-2424 (2007-03-10)
Three new pseudo-symmetrical tamoxifen derivatives, RID-B (15), C (16), and D (17), were synthesized via the novel three-component coupling reaction, and the structure-activity relationships of the pseudo-symmetrical tamoxifen derivatives were examined. It was discovered that 15 strongly inhibits the viability