Documents
B75506
Sigma-Aldrich
β-Bromophenetole
98%
Synonyme(s) :
2-Bromoethyl phenyl ether
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OCH2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Numéro Beilstein :
508290
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
crystals
Point d'ébullition
144 °C/40 mmHg (lit.)
Pf
31-34 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Clé InChI
JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F
Point d'éclair (°C)
65 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here