108448
Cyanoacetamide
99%
Synonyme(s) :
2-Cyanoacetamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
119-121 °C (lit.)
Solubilité
cold water: soluble 1gm in 6.5ml
Chaîne SMILES
NC(=O)CC#N
InChI
1S/C3H4N2O/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
Clé InChI
DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Cyanoacetamide is a highly reactive compound used as a reaction intermediate in condensation and substitution reactions.
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
419.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
215 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.