M5895
D-(+)-Maltose monohydrate
≥98% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonyme(s) :
4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Maltobiose
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
potato
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D 128.0 to 132.0 °, c = 4% (w/v) in water + trace NH4OH
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤0.3% glucose
≤1.0% maltotriose
Couleur
white
Plage de pH utile
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
Pf
102-103 °C
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Application(s)
agriculture
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Clé InChI
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Description générale
Application
- Cell culture studies.
- Insect cell culture studies.
- To study the glass transition temperatures and phase relations for several saccharide-water systems.
- As medium supplement in the modified Luria-Bertani broth (LBM) medium for E. coli strains.
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1