H0751
Homogentisic acid
crystalline
Synonyme(s) :
2,5-Dihydroxyphenylacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline
Niveau de qualité
Couleur
off-white to tan
Pf
150-152 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O4/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
IGMNYECMUMZDDF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3