Merck
Oligos de ADN y sondas para qPCR personalizados
Los oligonucleótidos constituyen la base de la investigación moderna en ciencias de la vida, desde estudios genómicos básicos hasta el diagnóstico de enfermedades y los tratamientos. Además de su uso como cebadores estándar o de alto rendimiento en PCR, los oligonucleótidos se utilizan como sondas, en micromatrices, en adsorción, en ensayos inmunoestimulantes, en secuenciación Sanger & NGS (sin adaptadores), análisis antisentido y determinación de la estructura cristalográfica mediante rayos X.
Como proveedor de la industria mundial de las ciencias de la vida de oligonucleótidos de ADN personalizados y prediseñados con más de 35 años de experiencia, poseemos tecnología de vanguardia, precios competitivos e inversión continua en operaciones mundiales. Destacamos en construcciones difíciles con calidad y rendimiento garantizados gracias a nuestro amplio conocimiento de la bioinformática, los diferentes productos químicos de síntesis y las plataformas de ingeniería propias patentadas. Realizamos controles de calidad regulares utilizando MALDI-TOF y espectrometría de masas de ionización por electrospray (ESI), así como OD por espectroscopia UV, y mantenemos un sólido sistema de gestión de calidad (QMS).
Reproduzca el vídeo para saber cómo pedir productos Oligo en línea. 
ProductoDescripción del producto 
Oligos ADN en tubosOligonucleótidos no modificados y modificados para aplicaciones como PCR, secuenciación y clonaciónPedir
Oligos de ADN en placasSuministrados en placas de 96 o 384 pocillos con muchas opciones de formato.Pedir
Oligonucleótidos largosLongitudes de oligonucleótidos de ADN de 121 a 180 bases para construcción génica, desarrollo de micromatrices y modificación génica mediante CRISPR.Pedir
Oligos Easy™Normalizados a 100 μM a un precio fijo.Pedir
Cebadores puros y simplesCebadores purificados en cartuchos a un precio fijo.Pedir
Oligos WellREDPara utilizar con los sistemas de análisis genéticos CEQ/GeXP de Beckman CoulterPedir
iScale Oligos™ (en mg y g)Cantidades mayores para proyectos in vivo, de alto rendimiento y comercialesPedir
Oligos para secuenciación de nueva generaciónOligos adaptadores universales y de índice (código de barras) personalizados para las principales plataformas de secuenciaciónPedir
Oligos comercialesCebadores de ADN, sondas para qPCR y oligos para secuenciación de nueva generación personalizados para herramientas de investigación en ciencias de la vida, diagnóstico molecular (MDx) y pruebas desarrolladas en laboratorio (LDT)Solicitar presupuesto
Oligos según las GMPLos oligos cGMP personalizados, disponibles con especificaciones personalizadas, son oligos comerciales (materias primas) para MDx y LDTSolicitar presupuesto
Cebadores KiCqStart®Pares de cebadores prediseñados para cuantificación de la expresión génica mediante SYBR® Green | RT-qPCR.Pedir
Micromatrices génicas de cebadores KiCqStart®Pares de cebadores prediseñados organizados en los grupos de genes que conforman las familias génicas comunes.Pedir
Ensayos con sonda KiCqStart®Análisis con sondas prediseñadas para cuantificación de la expresión génica mediante RT-qPCRPedir
Sondas con marcaje doble, atenuación interna y atenuación dobleSondas de hidrólisis lineal utilizadas en el ensayo 5' nucleasa con colorantes reporteros en el extremo 5' y extinguidores (quenchers) en 3', en una posición interna (entre las bases 9 y 10), una posición interna (entre las bases 9 y 10) y el extremo 3', o MGB ligado a EDQ en el extremo 3', respectivamentePedir
Balizas molecularesSondas de hibridación estructurada que no se degradan durante la reacción de amplificaciónPedir
Sondas LightCycler®Sondas de hibridación doble diseñadas para utilizar en los equipos Roche™ LightCyclerPedir
Uni-sondas Scorpions®Combinación de sondas y cebadores estructurados en una parte que hibridan internamente con la secuencia deseada.Pedir
Recursos de productos relacionados
  • Brochure: Streamline Your Molecular Biology Workflow
    Get your groove on with our comprehensive range of products to support you through every step of the genomics workflow.
  • Herramientas virtuales de sondas para qPCR y oligos personalizados
    Obtenga más información sobre las herramientas que ofrecemos para el diseño de oligonucleótidos y sondas de qpcr, como las soluciones de diseño de sondas y cebadores OligoArchitect™ y OligoEvaluator™: Calculadora de secuencia de oligonucleótidos.
  • Custom DNA/RNA Oligos & qPCR Probes Resources
    Review resources for custom oligos, RNA oligos, and qPCR probes including online tools, case studies, and FAQs.
  • Orden de compra abierta para oligos personalizados
    Nos complace ofrecerle un sistema de seguimiento para sus órdenes de compra abiertas para oligos personalizados. Nuestro sistema de seguimiento le proporciona una gestión simplificada de los gastos frente a su orden de compra abierta (P.O.). Sólo tiene que registrar su orden de compra abierta para aprovechar el seguimiento GRATUITO.
  • Programa de pago RapidRED™
    El programa de pago le permite reducir al mínimo el papeleo y agilizar su proceso de pedido en línea con una sola transacción de compra para configurar y depositar fondos en su cuenta de pago.
ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR DE OLIGOS DE ADN Y SONDAS PARA QPCR PERSONALIZADAS Y PREDISEÑADAS
Especificaciones
Escala0,025, 0,05, 0,2, 1,0, 10 y 15 μmol
PurificaciónDesalinización, cartucho, HPLC, PAGE
Longitud10–120 bases, síntesis de oligos largos de hasta 180 bases
EsqueletoFosfodiéster / fosforotioato
Modificaciones comunesAmina, tiol, fosforilación, espaciadores PEG, 2’-OMe-ARN, biotina, etc.
Colorantes fluorescentes 6-FAM™, TAMRA™, JOE™, TxRd (Sulforodamina 101-X), WellRED (D2, D3 y D4), HEX™, TET™, colorantes de cianina
Colorantes no fluorescentesBHQ1™, BHQ2™, Dabcilo
Control de calidadTodos los oligos verificados mediante espectrometría de masas, OD mediante espectroscopia UV
DocumentaciónCertificado de análisis que incluye rendimiento, Tm (temperatura de fusión), peso molecular y μg/OD
FormatoSeco o en disolución (normalizado)
EnvaseTubos de 2-50 ml, placas de microvaloración
Oligos en placas para aplicaciones de alto rendimiento (HTP)
Tanto si su aplicación requiere unos pocos oligonucleótidos como más de 100.000, podemos proporcionarle el formato que mejor se adapte a su aplicación, automatización y sistema LIMS. Nuestros expertos en oligos pueden recomendarle la placa adecuada para su sistema.  
Nos especializamos en sistemas de manipulación de líquidos para normalizar las concentraciones de oligonucleótidos en un intervalo estrecho. Nuestra inversión en automatización permite la entrega rápida de los productos especificados por el cliente, con independencia de su complejidad.  Los estudios de validación de envío se realizan en todas las combinaciones de placas y precintos.
ADN iScale Oligos™
Los oligos iScale son perfectos para proyectos de diagnóstico de alto rendimiento in vivo en los que se requieren cantidades de miligramo y gramo de oligos de ADN personalizados. Estos oligos de ADN producidos en laboratorios de vanguardia tienen una alta pureza y precisión, respaldados por un sólido sistema de gestión de calidad (QMS) y una completa documentación.
Oligos personalizados de secuenciación masiva (NGSO)
Las principales plataformas de secuenciación requieren secuencias adaptadoras universal y de índice personalizadas. Nuestros oligos para secuenciación de nueva generación (NGSO) personalizados se fabrican en condiciones rigurosas para garantizar una pureza adecuada y una baja contaminación cruzada para satisfacer las necesidades experimentales, comerciales y de diagnóstico molecular.
Cebadores y sondas de qPCR prediseñados
Cebadores, matrices génicas y ensayos con sonda KiCqStart®
Ofrecemos una familia de cebadores y ensayos con sonda prediseñados para el análisis de la expresión génica. Los cebadores KiCqStart® son cebadores SYBR® Green I prediseñados para RT-qPCR de una y dos etapas. Para cumplir con las directrices MIQE, se han desarrollado utilizando sofisticadas herramientas bioinformáticas y se han validado in silico para evitar la amplificación colateral. Disponibles para una gran variedad de especies y familias de genes, los cebadores personalizados para PCR, los pares de cebadores y los ensayos pueden buscarse y solicitarse fácilmente de manera telemática.
Sondas de qPCR en tiempo real
Ofrecemos una gran selección de sondas químicas para sus requisitos de RT-qPCR. Nuestra completa cartera de sondas incluye sondas con marcaje doble, balizas moleculares, sondas LightCycler®, sondas Scorpions® y sondas que contienen Locked Nucleic Acids® (LNA®). Nuestras sondas se proporcionan en un formato que simplifica su planificación experimental.
Diseño del ensayo PCR en tiempo real
Servicios de diseño de cebadores y sondas OligoArchitect™
Nos complace ofrecer los servicios OligoArchitect™ para todos sus requisitos de diseño de cebador y sonda. OligoArchitect™ consta de nuestra herramienta gratuita de diseño en línea y nuestro exclusivo servicio de consulta.
Explore nuestras herramientas virtuales de oligos y sondas qPCR personalizadas.