SAU050ML20EP10
Mobius ®, plata, bolsa con puerto final PureFlex™ estándar de 50 ml
50mL Standard PureFlex™
Sinónimos:
Mobius® plata, montaje 2D, bolsa con puerto final
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PureFlex™ film (with hanger)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parámetros
50 mL sample volume
Longitud
14.3 cm (5.6 in.)
Anchura
7.5 cm (2.9 in.)
Adaptador
female Luer outlet fitting (with cap)
Categorías relacionadas
Componentes
Tubos C-Flex 374, 1/8 pulgadas de DI x 1/4 de DE, 18 pulgadas de longitud
Pinza de sujeción