Saltar a
V900708
Methyl carbamate
Vetec, reagent grade, 98%
Sinónimos:
Urethylane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
75.07
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-939-2
MDL number:
Assay:
98%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
98%
bp
176-177 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
COC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-5-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
GTCAXTIRRLKXRU-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl carbamate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)