Merck
V900698
Sigma-Aldrich
2′-Methylacetophenone
Vetec, reagent grade, 98%
Sinónimos:
1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
134.18
Beilstein:
907005
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.5318 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
densidad
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)