Merck
V900507
Sigma-Aldrich
TWEEN® 80
Vetec, reagent grade
Sinónimos:
Monooleato de POE (20) sorbitano, Monooleato de polietilenglicol sorbitano, Monooleato de polioxietilen sorbitano, Polisorbato 80
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
descripción
non-ionic detergent
Línea del producto
Vetec
mol peso
average mol wt 1310
técnicas
dialysis: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
cadena SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Clave InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Aplicación
Non-ionic detergent used for selective protein extraction and isolation of nuclei from mammalian cell lines.
Información legal
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Geovana D Savi et al.
International journal of food microbiology, 205, 98-104 (2015-04-22)
The efficiency of zinc compounds (zinc sulfate, ZnSO4 and zinc oxide, ZnO in regular and nanosize, respectively) on wheat plants was evaluated against growth of Fusarium graminearum and DON formation. In addition, any possible effects on the grain microstructures were