V900483
Base Trizma®
≥99%, crystalline powder, reagent grade, Vetec™
Sinónimos:
2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Base tris, THAM, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
About This Item
Productos recomendados
product name
Base Trizma®, Vetec™, reagent grade, ≥99%
grado
reagent grade
descripción
aminopeptidase substrate
Línea del producto
Vetec™
Análisis
≥99%
formulario
crystalline powder
pH
10.5-12
intervalo de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubilidad
water: 0.667 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
cadena SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- In the evanescent absorption analysis of NADPH.
- In the autoxidation studies of oxymyoglobin.
Otras notas
Para aplicaciones precisas, debe utilizarse un peachímetro cuidadosamente calibrado con un electrodo de vidrio/calomelano combinados.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable