Saltar a
V900456
L-Glutatión reducido
≥98%, Vetec™
Sinónimos:
γ-L-glutamil-L-cisteinil-glicina, GSH
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NCH(CO2H)CH2CH2CONHCH(CH2SH)CONHCH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
307.32
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-725-4
Beilstein/REAXYS Number:
1729812
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Glutatión reducido, Vetec™, reagent grade, ≥98%
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
InChI key
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Application
Puede utilizarse a 5-10 mM para eluir la glutatión S-transferasa (GST) a partir de glutatión agarosa.
Biochem/physiol Actions
Antioxidante endógeno que desempeña un papel importante en la reducción de las especies de oxígeno reactivo formadas durante el metabolismo celular y el estallido respiratorio. La glutatión-S-transferasa cataliza la formación de tioéteres de glutatión con xenobióticos, leucotrienos y otras moléculas que tienen un centro electrofílico. El glutatión también forma enlaces de disulfuro con restos de cisteína de las proteínas. A través de estos mecanismos, puede tener el efecto paradójico de reducir la eficacia de los antineoplásicos.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutatión reducido
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)