Merck
V900385
Sigma-Aldrich
Guanidina hydrochloride
Vetec, reagent grade, ≥98%
Sinónimos:
Aminoformamidina hydrochloride, Aminometanamidina hydrochloride, Cloruro de guanidinio
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
95.53
Beilstein:
3591990
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
mp
180-185 °C (lit.)
densidad
1.3 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Clave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Agente caotrópico fuerte, útil para la desnaturalización y posterior replegamiento de las proteínas. Este fuerte desnaturalizante puede solubilizar las proteínas insolubles o desnaturalizadas como los cuerpos de inclusión. Esto puede utilizarse como el primer paso en el replegamiento de las proteínas o las enzimas a su forma activa. La urea y el ditiotreitol (DTT) también pueden ser necesarios.
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Lizhen Qiao et al.
Journal of chromatography. A, 1276, 112-119 (2013-01-15)
Room temperature ionic liquids (RTILs) as stationary phases for gas chromatography (GC) have made great achievements in both research and applications over the last decades. Until now, all of the RTIL stationary phases reported have involved imidazolium, ammonium, pyrrolidinium, and
Caitriona McKeever et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(3), 700-711 (2013-01-11)
Considering the strong DNA minor groove binding observed for our previous series of diaromatic symmetric and asymmetric guanidinium and 2-aminoimidazolinium derivatives, we report now the synthesis of new aminoalkyl derivatives of diaromatic guanidines with potential as DNA minor groove binders
Fackson Mwale et al.
Tissue engineering. Part A, 20(21-22), 2942-2949 (2014-05-03)
Link N is a naturally occurring peptide that can stimulate proteoglycan synthesis in intervertebral disc (IVD) cells. IVD repair can also potentially be enhanced by mesenchymal stem cell (MSC) supplementation to maximize extracellular matrix (ECM) production. In a previous study
Masaatsu Adachi et al.
The Journal of organic chemistry, 78(4), 1699-1705 (2013-01-18)
We describe an improved synthesis of (-)-5,11-dideoxytetrodotoxin from an enone, which was used for synthesis of tetrodotoxin and its analogues in this laboratory. One of the major modifications was to establish a two-step guanidinylation of trichloroacetamide of a highly functionalized
Stefan J Kempf et al.
PloS one, 9(10), e110464-e110464 (2014-10-21)
Patients suffering from brain malignancies are treated with high-dose ionising radiation. However, this may lead to severe learning and memory impairment. Preventive treatments to minimise these side effects have not been possible due to the lack of knowledge of the
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?