Saltar a
V900335
Yodoacetamida
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
2-Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, alpha-Iodoacetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
ICH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
184.96
EC Number:
205-630-1
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1739080
MDL number:
eCl@ss:
32150312
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
form
powder
mp
92-95 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
La yodoacetamida actúa como alquilante de los restos de cisteína en la secuenciación peptídica. Es un inhibidor irreversible de enzimas que tienen cisteína en el sitio activo. Reacciona mucho más despacio con los restos de histidina, pero esta actividad es responsable de la inhibición de las ribonucleasas.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Yodoacetamida
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)